Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Oct-2 Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Take advantage of a quality product that delivers accurate results with the Epredia™ Oct-2, Rabbit Polyclonal Antibody.
179.00 € - 678.30 €
Spezifikation
Antigen | OCT2 |
---|---|
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Rabbit |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12633567
|
Epredia™
RB-9297-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12643567
|
Epredia™
RB-9297-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12623567
|
Epredia™
RB-9297-P |
Concentrated | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12663567
|
Epredia™
RB-9297-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Oct-2 is a transcription factor belonging to the POU homeodomain family that binds to the Ig gene octomer sites regulating B cell specific genes. Oct-2 protein expression is not restricted to B cells, although expression levels are much higher in these cells. Oct-2 expression is reported to be significantly greater in germinal center derived lymphomas, although other B cell lymphomas also display high levels of expression.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminal
Immunogen: Synthetic peptide derived from C-terminus of human Oct-2
Molecular Weight: ∽80kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
OCT2 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Transcription Regulation | |
Synthetic peptide derived from C-terminus of human Oct-2 | |
Primary |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human, Mouse | |
IgG |