Learn More
Octafluoradipinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Octafluoroadipic Acid |
| CAS | 336-08-3 |
| Summenformel | C6H2F8O4 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H2F8O4/c7-3(8,1(15)16)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2(17)18/h(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | C(=O)(C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorhexandisäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 290.06 |
| Formelmasse | 289.98 |