Learn More
BRAND™ Achteckiger Magnetrührstab
Achteckiger Magnetrührstab aus PTFE, ausgestattet mit einem Mittelring.
Marke:  BRAND™ 137615
65.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11864090
  • 66.75 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Die winklige Oberfläche erzeugt auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eine hohe Verwirbelung.
  • Für Gefäße mit leicht unebenem Boden
  • Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche, wodurch der Rührer die optimale Position einnehmen kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mittelring
38 mm
Achteck
8 mm
PTFE