Learn More
Corning™ Achteckige PET-Flaschen mit IATA-validiertem Schraubverschluss
Die Corning™ achteckigen PET-Flaschen mit IATA-validiertem Schraubverschluss sind für die sichere Lagerung von Gewebekulturmedien, Seren, Puffern und anderen wässrigen Lösungen konzipiert.
226.71 € - 292.34 €
Spezifikation
Color | Durchsichtig |
---|---|
Diámetro exterior del cuello (imperial) | 1,4 in. |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 34,7 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Zur Lagerung und Probennahme von Medien, biologischen Proben und anderen wässrigen Lösungen |
Material | PET |
Produktcode | Marke | Capacidad (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacidad (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16552662
![]() |
Corning™
432332 |
250 mL |
292.34 €
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16562662
![]() |
Corning™
432333 |
500 mL |
226.71 €
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16542662
![]() |
Corning™
432331 |
125 mL |
238.64 €
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16572662
![]() |
Corning™
432334 |
1 L |
286.38 €
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- In vier Größen erhältlich: 125 ml, 250 ml, 500 ml und 1000 ml
- Lieferung auf praktischen, in Schrumpffolie verpackten Tabletts in einem hygienischen Außenbeutel
- Der Schraubverschluss ist auslaufsicher und erfüllt die Anforderungen des internationalen Luftverkehrsverbandes IATA an Primärverpackungen für den Lufttransport.
- Die Flasche aus PET-Harz ist leicht, bruchfest und transparent.
- Bruchsichere Flaschen sind eine ergonomische und einfach zu handhabende Alternative zu Glas.
- Die Flaschen haben einen Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6.
- Erhabene Graduierungen für präzise Messungen
- Die Flaschen sind gemäß USP-Klasse VI nicht-zytotoxisch und nicht-pyrogen.
- Der innovative HDPE-Schraubverschluss erfüllt die IATA-Anforderungen an auslaufsichere Verpackungen für den Lufttransport.
Spezifikation
Durchsichtig | |
34,7 mm | |
PET | |
Steril | |
Ja | |
Ja | |
Eng | |
Vorratsflasche | |
34,7 mm |
1,4 in. | |
Zur Lagerung und Probennahme von Medien, biologischen Proben und anderen wässrigen Lösungen | |
Foliertes Tablett | |
Naturfarben | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
Achteckig | |
HDPE | |
Schraubkappe |