missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Octamethylferrocene, TRC

Artikelnummer. 30137054
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137054 1 g 1 Gramm
17971515 500 mg 500 Milligramm
17922395 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137054 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO2360051G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 59568-28-4
Summenformel C18H26Fe
Molekulargewicht (g/mol) 298.24
Synonym 1,1',2,2',3,3',4,4'-Octamethylferrocene, sym-Octamethylferrocene, Bis(tetramethylcyclopentadienyl)iron(II)
IUPAC-Name 1,1′,2,2′,3,3′,4,4′-Octamethylferrocene
SMILES CC12=[CH]3[C-]4(C)C5(C)=C1(C)[Fe+2]36789254[CH]%10=C9(C)C8(C)=C7(C)[C-]%106C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Octamethylferrocene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/2C9H13.Fe/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;/q2*-1;+2
Formelmasse 298.14
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.