Learn More
Octanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081088
14.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
124-13-0
C8H16O
128.22
MFCD00007029
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
caprylic aldehyde, caprylaldehyde, n-octanal, 1-octanal, n-octyl aldehyde, n-octaldehyde, n-caprylaldehyde, octanaldehyde, aldehyde c-8, n-octylal
454
CHEBI:17935
Octanal
CCCCCCCC=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
124-13-0
C8H16O
128.22
MFCD00007029
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
caprylic aldehyde, caprylaldehyde, n-octanal, 1-octanal, n-octyl aldehyde, n-octaldehyde, n-caprylaldehyde, octanaldehyde, aldehyde c-8, n-octylal
454
CHEBI:17935
Octanal
CCCCCCCC=O
Octanal is an aromatic aldehyde often found in citrus oils. It is used commercially as a component in perfumes and in flavor production for the food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Octanal ist ein aromatisches Aldehyd, das häufig in Zitrusölen vorkommt. Wird kommerziell als Komponente in Parfümen und in der Aromaproduktion für die Lebensmittelindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Octanal
Schmelzpunkt 12°C to 15°C
Dichte 0.821
Siedepunkt 169°C to 171°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Strukturformel CH3(CH2)6CHO
Brechungsindex 1.4195
Menge 50 g
UN-Nummer UN1191
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,1766
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 98%