Learn More
Octyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Artikelnummer. 30424694
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424694 25 mg
30417226 100 mg
30415642 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424694 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO26805025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147126-58-7
Summenformel C16 H31 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 333.42
IUPAC-Name N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-octoxyoxan-3-yl]acetamide
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octyl 2-Acetamido-2-Deoxy-beta-D-Glucopyranoside
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-22-16-13(17-11(2)19)15(21)14(20)12(10-18)23-16/h12-16,18,20-21H,3-10H2,1-2H3,(H,17,19)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Formelmasse 333.2151