Learn More
Octylacetat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-177028
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
112-14-1
C10H20O2
172.27
MFCD00009562
YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
8164
CHEBI:87495
octyl acetate
CCCCCCCCOC(C)=O
112-14-1
C10H20O2
172.27
MFCD00009562
YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
8164
CHEBI:87495
octyl acetate
CCCCCCCCOC(C)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Octyl acetate
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8680g/mL
Siedepunkt 211.0°C
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2(CH2)7CH3
Brechungsindex 1.4175 to 1.4195
Menge 5 g
Relative Dichte 0.868
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig