Learn More
Octylmaleimid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Octyl Maleimide |
| CAS | 4080-76-6 |
| Summenformel | C12 H19 N O2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H19NO2/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-11(14)8-9-12(13)15/h8-9H,2-7,10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O |
| IUPAC-Name | 1-Octylpyrrol-2,5-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 209.28 |
| Formelmasse | 209.1416 |