Learn More
Octylmagnesiumchlorid, 1.4 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274824 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10274824 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10001084 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274824 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428031000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 38841-98-4 | C8H17ClMg | 172.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38841-98-4 , 109-99-9
Summenformel C8H17ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 172.98
MDL-Nummer MFCD00000476
InChI-Schlüssel DPBWWQDKVQLWFK-UHFFFAOYSA-M
Synonym octylmagnesium chloride, magnesium, chlorooctyl, n-octylmagnesiumchloride, octyl magnesium chloride, n-c8h17mgcl, n-octylmagnesium chloride, octylmagnesium chloride solution, dpbwwqdkvqlwfk-uhfffaoysa-m, 1-octylmagnesium chloride, 1m in methf, octylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
PubChem CID 4147387
SMILES CCCCCCCC[Mg]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octylmagnesium chloride
Namenshinweis 1.4M solution in THF
CAS Min. % 22.34, 70.21
CAS Max. % 29.79, 77.66
Menge 100 mL
Strukturformel CH3(CH2)6CH2MgCl
Flammpunkt −10°C
IUPAC-Name chloro(octyl)magnesium
Formelmasse 172.98
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.929
Dichte 0.9290g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octylmagnesium chloride, 1.4M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.