Learn More
Odf1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18659650 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18659650 0.02 mL 0.02 Milliliter
18606580 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18659650 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2936010.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Odf1 Polyclonal antibody specifically detects Odf1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Odf1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias cancer/testis antigen 133, CT133, HSPB10, MGC129928, MGC129929, ODF, ODF2, ODF27, ODFP, ODFPG, ODFPGA, ODFPGB, outer dense fiber of sperm tails 1, outer dense fiber of sperm tails, 27-kD, outer dense fiber protein 1, outer dense fibre of sperm tails 1, RT7, SODF
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-180 of human ODF1 (NP_077721.2). LYCLRPSLRSLERKAIRAIEDEKRELAKLRRTTNRILASSCCSSNILGSVNVCGFEPDQVKVRVKDGKVCVSAERENRYDCLGSKKYSYMNICKEFSLPPC
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4956
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG