Learn More
SPEX CertiPrep™ OdorEroder
Neutralisiert effektiv eine Vielzahl chemischer Gerüche im Labor
47.59 € - 56.70 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neutralisiert effektiv eine Vielzahl chemischer Gerüche im Labor |
---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15286106
|
SPEX CertiPrep™
ODER-100G |
100 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15296106
|
SPEX CertiPrep™
ODER-250G |
250 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Ungiftige, umweltschonende violette Beads fangen Gerüche verursachende Moleküle auf und wandeln diese in unschädlcihe Verbindungen um, die in den Beads eingeschlossen bleiben
- Beim Einschluss von Geruchsmolekülen beginnen sich die Beads braun zu färben
Spezifikation
Neutralisiert effektiv eine Vielzahl chemischer Gerüche im Labor |