Learn More
OFCC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557375
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15755271
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: AEFLMVKEDR EATEGTGNPA FNMSSPDLSA CQTAEKKVIR HDMPDRTLAA HQQKFRLPAS AEPKGNEYGR NY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 75%, Rat - 71%.
OFCC1 Polyclonal antibody specifically detects OFCC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OFCC1
Polyclonal
Unconjugated
OFCC1
MRDS1; Ofcc1; ojoplano; opo; orofacial cleft 1 candidate 1; orofacial cleft 1 candidate gene 1 protein homolog; orofacial clefting chromosomal breakpoint region 1; orofacial clefting chromosomal breakpoint region candidate 1 protein homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
266553
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8IZS5
OFCC1
Recombinant protein corresponding to Human OFCC1