Learn More
Ofurace-d6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ofurace-d6 |
| CAS | 2714408-51-0 |
| Summenformel | C14H10D6ClNO3 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)acetamide-d6, 3-(N-Chloracetyl-N-2,6-dimethylphenylamino)-γ-butyrolactone-d6, Milfuram-d6, Ortho 20615-d6, RE 20615-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H16ClNO3/c1-9-4-3-5-10(2)13(9)16(12(17)8-15)11-6-7-19-14(11)18/h3-5,11H,6-8H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | O=C(CCl)N(C1=C(C([2H])([2H])[2H])C=CC=C1C([2H])([2H])[2H])C2CCOC2=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 287.77 |