Learn More
Tocris Bioscience™ Ogerin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18715708
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18715708 50 mg 50 Milligramm
18708708 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18715708 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5722/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective positive allosteric modulator at GPR68
Ogerin is a selective positive allosteric modulator (PAM) of GPR68 (pEC50 = 6.83), which exhibits selectivity for GPR68 over 58 other GPCRs. Ogerin attenuates contextual-based fear memory in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-Amino-6-[(phenylmethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]benzenemethanol
CAS 1309198-71-7
Menge 50 mg
Ziel Orphan 7-TM Receptor Agonists
Summenformel C17H17N5O
Formelmasse 307.35
Reinheit >98%