Learn More
Tocris Bioscience™ OGT 2115
Antiangiogenic. Heparanase inhibitor
N.V.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-[[3-(4-Bromophenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino]-3-fluorophenyl]-5-benzoxazoleacetic acid
CAS 853929-59-6
Prozentgehaltsbereich >98%
Löslichkeit Soluble to 10mM in DMSO
Summenformel C24H16BrFN2O4
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Heparanase inhibitor (IC50 = 0.4 μM) that displays no major inhibition of human cytochrome P450 isoenzymes (IC50 > 30 μM). Exhibits antiangiogenic properties in vitro (IC50 = 1 μM).
Spezifikation
Spezifikation
2-[4-[[3-(4-Bromophenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino]-3-fluorophenyl]-5-benzoxazoleacetic acid
>98%
C24H16BrFN2O4
97%
853929-59-6
Soluble to 10mM in DMSO
Observed MW: 495.3