Learn More
Tocris Bioscience™ OGT 2115
Marke:  Tocris Bioscience™ 271010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13411784
  • 204.60 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Heparanase inhibitor (IC 50 = 0.4 μM) that displays no major inhibition of human cytochrome P450 isoenzymes (IC 50 > 30 μM). Exhibits antiangiogenic properties in vitro (IC 50 = 1 μM).
Spezifikation
Spezifikation
2-[4-[[3-(4-Bromophenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino]-3-fluorophenyl]-5-benzoxazoleacetic acid
853929-59-6
C24H16BrFN2O4
10mg
0.97
>98%
Observed MW: 495.3
Soluble to 10mM in DMSO