missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Nadeldruckerpapier

Für den SF-42 Drucker.

8.00 € - 12.00 €

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) SF42 Drucker
Sprachen Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX)
Produktlinie Printer Supplies
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11855810
Unterlagen ansehen
OHAUS™
12101511
Druckerpapier 8.00 €
5 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12777246
Unterlagen ansehen
OHAUS™
12101512
Farbband 12.00 €
2 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

  • Breite: 5.7 cm (2.25 in.)
  • Menge: 5/Pckg.
Spezifikation

Spezifikation

SF42 Drucker
Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX)
Printer Supplies