Learn More
OHAUS™ Wagenzubehör, 1050 ml Schüssel für Kompaktwaage
Für den Einsatz mit den Kompaktwaagen der CS-Serie.
Marke:  OHAUS™ 80850075
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg
Artikelnummer. 10679092
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Gebrauch mit Kompaktwaagen: CS200 AM, CS2000 AM, CS5000 AM, CS200P, CS2000P, CS5000P
Spezifikation
Spezifikation
Valor™ 3000 Xtreme digitale Kompaktwaage
Wägeschale