Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oelrot O
Catalog Number p-7020882
17.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1320-06-5
C26H24N4O
408.51
MFCD00003898
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
C.I. 26125; Solvent Red 27
6046885
(1Z)-1-[[4-[(2,5-Dimethylphenyl)Diazenyl]-2,5-Dimethylphenyl]Hydrazinyliden]Naphthalin-2-on
CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1320-06-5
C26H24N4O
408.51
MFCD00003898
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
C.I. 26125; Solvent Red 27
6046885
(1Z)-1-[[4-[(2,5-Dimethylphenyl)Diazenyl]-2,5-Dimethylphenyl]Hydrazinyliden]Naphthalin-2-on
CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Oil Red O is suitable as a lipid and lipoprotein stain on cellulose acetate. It is one of the diazo dyes used for staining of neutral triglycerides and lipids. It is used to analyze muscle fibers. It acts as an agent that stains lipids, muscle fibers and alveolar macrophages. Further, it is also used as marking dye. It is an active component of red colored smokes in pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Öl-Rot-O eignet sich für das Anfärben von Lipiden und Lipoproteinen auf Celluloseacetat. Es ist einer der Diazofarbstoffe, die zum Färben neutraler Triglyceride und Lipide verwendet werden. Es wird zur Analyse von Muskelfasern verwendet. Es dient als Mittel, zur Färbung von Lipiden, Muskelfasern und alveolären Makrophagen. Darüber hinaus wird es auch als Markierungsfarbstoff verwendet. Es ist ein aktiver Bestandteil von rot gefärbtem Rauch in der Pyrotechnik.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol:Chloroform (1:1). Nicht wasserlöslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Oil Red O
Schmelzpunkt ∼166°C (decomposition)
Beilstein 3491382
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol:chloroform (1:1). Slightly soluble in water.
Formelmasse 408.51
Menge 25 g