Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Knopfgewicht ohne Zertifikat
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Knopfgewicht der Klasse E2 ohne Zertifikat besteht aus Spezialstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
80.60 € - 1480.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Proof Line-Knopfgewicht |
---|---|
Klassifikation | OIML Klasse E2 |
Material | Spezial-Edelstahl |
Dichte | 7,950 kg/m3 |
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11363284
|
Sartorius™
YCW312-AC-00 |
1 g |
80.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373284
|
Sartorius™
YCW322-AC-00 |
2 g |
88.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383284
|
Sartorius™
YCW352-AC-00 |
5 g |
93.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11393284
|
Sartorius™
YCW412-AC-00 |
10 g |
98.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11303294
|
Sartorius™
YCW422-AC-00 |
20 g |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11313294
|
Sartorius™
YCW452-AC-00 |
50 g |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11323294
|
Sartorius™
YCW512-AC-00 |
100 g |
159.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333294
|
Sartorius™
YCW522-AC-00 |
200 g |
190.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343294
|
Sartorius™
YCW552-AC-00 |
500 g |
299.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353294
|
Sartorius™
YCW612-AC-00 |
1 kg |
448.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363294
|
Sartorius™
YCW622-AC-00 |
2 kg |
690.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373294
|
Sartorius™
YCW652-AC-00 |
5 kg |
1010.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343434
|
Sartorius™
YCW712-AC-00 |
10 kg |
1480.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht magnetisierbar
- Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
- Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
Spezifikation
Proof Line-Knopfgewicht | |
OIML Klasse E2 | |
Spezial-Edelstahl | |
7,950 kg/m3 |