Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Proof Line Blattgewicht ohne Zertifikat
Hergestellt aus nicht magnetisierbarem Aluminium oder Nickelsilber. Sartorius™ OIML Blattgewicht der Klasse E2 ohne DAkkS-Zertifikat ist hochbeständig gegen Korrosion.
47.90 €
Spezifikation
Produkttyp | Proof Line-Gewicht |
---|---|
Klassifikation | OIML Klasse E2 |
Produktcode | Marke | Masse | Dichte | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Dichte | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11343334
|
Sartorius™
YCW0121-AC-00 |
1 mg geliefert | 2,650 kg/m3 | Aluminium |
47.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11363334
|
Sartorius™
YCW0521-AC-00 |
5 mg geliefert | 2,650 kg/m3 | Aluminium |
47.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11373334
|
Sartorius™
YCW1121-AC-00 |
10 mg | 8,600 kg/m3 | Neusilber |
47.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11383334
|
Sartorius™
YCW1221-AC-00 |
20 mg | 8,600 kg/m3 | Neusilber |
47.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11393334
|
Sartorius™
YCW1521-AC-00 |
50 mg | 8,600 kg/m3 | Neusilber |
47.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11303344
|
Sartorius™
YCW2121-AC-00 |
100 mg | 8,600 kg/m3 | Neusilber |
47.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11313344
|
Sartorius™
YCW2221-AC-00 |
200 mg | 8,600 kg/m3 | Neusilber |
47.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11323344
|
Sartorius™
YCW2521-AC-00 |
500 mg | 8,600 kg/m3 | Neusilber |
47.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Milligrammgewichte werden als Blattgewichte bereitgestellt
- Die nominalen Massenwerte von 1 mg bis 5 mg bestehen aus Aluminium und haben eine Dichte von 2,650 kg/m3
- Gewichte mit Nominalwerten von 10 mg bis 500 mg bestehen aus Nickelsilber mit einer Dichte von 8,600 kg/m3
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
Spezifikation
Proof Line-Gewicht | |
OIML Klasse E2 |