Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F1 Reference Line Drahtgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Artikelnummer. 15346055 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
15346055 1 mg 1 Stück
15316065 10 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15346055 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. YCW013102
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hergestellt aus speziellem Edelstahl. Sartorius™ OIML Drahtgewicht der Klasse F1 mit DAkkS-Zertifikat ist nicht magnetisierbar mit einer Dichte von 7,950 kg/m3.
  • Polierte, spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Sehr korrosionsbeständig
  • Nicht magnetisierbar
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • DAkkS-zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reference Line Milligramm-Gewichte
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Kalibrierzertifikat
Klassifikation OIML Klasse F1
Material Aluminium
Dichte 7,950 kg/m3
Masse 1 mg