Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Knopfgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse F2 mit DAkkS-Zertifikat besteht aus Spezialstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
113.00 € - 775.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierzertifikat |
---|---|
Klassifikation | OIML Klasse F2 |
Dichte | 7,950 kg/m3 |
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11373384
|
Sartorius™
YCW314-AC-02 |
1 g |
113.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11313394
|
Sartorius™
YCW324-AC-02 |
2 g |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353394
|
Sartorius™
YCW354-AC-02 |
5 g |
116.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11393394
|
Sartorius™
YCW414-AC-02 |
10 g |
119.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333404
|
Sartorius™
YCW424-AC-02 |
20 g |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373404
|
Sartorius™
YCW454-AC-02 |
50 g |
125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11313414
|
Sartorius™
YCW514-AC-02 |
100 g |
132.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353414
|
Sartorius™
YCW524-AC-02 |
200 g |
151.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11393414
|
Sartorius™
YCW554-AC-02 |
500 g |
211.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333424
|
Sartorius™
YCW614-AC-02 |
1 kg |
220.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373424
|
Sartorius™
YCW624-AC-02 |
2 kg |
288.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11313434
|
Sartorius™
YCW654-AC-02 |
5 kg |
431.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11397494
|
Sartorius™
YCW714-AC-02 |
10 kg |
775.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Nicht magnetisierbar
- Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
- Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
- DAkkS-zertifiziert
Specifications
DAkkS-Kalibrierzertifikat | |
OIML Klasse F2 | |
7,950 kg/m3 |