Learn More
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Knopfgewicht ohne Zertifikat
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse M1 ohne Zertifikat besteht aus Edelstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
13.30 € - 176.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Proof Line-Gewicht |
---|---|
Klassifikation | OIML Klasse M1 |
Material | Edelstahl |
Dichte | 7,850 kg/m3 |
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11383384
|
Sartorius™
YCW315-AC-00 |
1 g |
13.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383424
|
Sartorius™
YCW625-AC-00 |
2 kg |
176.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11303424
|
Sartorius™
YCW555-AC-00 |
500 g |
94.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11303404
|
Sartorius™
YCW415-AC-00 |
10 g |
14.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11323394
|
Sartorius™
YCW325-AC-00 |
2 g |
13.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363394
|
Sartorius™
YCW355-AC-00 |
5 g |
14.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343424
|
Sartorius™
YCW615-AC-00 |
1 kg |
110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363414
|
Sartorius™
YCW525-AC-00 |
200 g |
41.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343404
|
Sartorius™
YCW425-AC-00 |
20 g |
15.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383404
|
Sartorius™
YCW455-AC-00 |
50 g |
17.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht magnetisierbar
- Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
- Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,850 kg/m3
- Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
Spezifikation
Proof Line-Gewicht | |
OIML Klasse M1 | |
Edelstahl | |
7,850 kg/m3 |