Learn More
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Gewichtesatz mit DAkkS-Zertifikat
Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Gewichtesatz der Klasse M1 mit DAkkS-Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzetten und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert
352.00 € - 1290.00 €
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Gewichte-Set
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Kalibrierung
Klassifikation OIML Klasse M1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Masse Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Masse Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11313364
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
YCS01-255-AC-02
1 mg bis 500 mg Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg)
352.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11373374
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
YCS31-615-AC-02
1 g bis 1 kg Edelstahl
690.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11353384
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
YCS31-655-AC-02
1 g bis 5 kg Edelstahl
1290.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Werte von 1 bis 5 mg: Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg: Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher: Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Sehr korrosionsbeständig
  • Nicht magnetisierbar
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
  • DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
Proof Line-Gewichte-Set
DAkkS-Kalibrierung
OIML Klasse M1