Learn More
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat
Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Gewichteset der Klasse M1 ohne Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzetten und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert
149.00 € - 1040.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Proof Line-Gewichte-Set |
---|---|
Klassifikation | OIML Klasse M1 |
Produktcode | Marke | Masse | Material | Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Material | Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11303364
|
Sartorius™
YCS01-255-AC-00 |
1 mg bis 500 mg | Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg) | 2,950 kg/m3 (1 bis 5 mg), 8,600 kg/m3 (10 mg bis 500 mg) |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11363374
|
Sartorius™
YCS31-615-AC-00 |
1 g bis 1 kg | Edelstahl | 7,850 kg/m3 |
473.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11343384
|
Sartorius™
YCS31-655-AC-00 |
1 g bis 5 kg | Edelstahl | 7,850 kg/m3 |
1040.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Werte von 1 bis 5 mg: Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3Werte von 10 bis 500 mg: Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher: Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Sehr korrosionsbeständig
- Nicht magnetisierbar
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
- Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
Spezifikation
Proof Line-Gewichte-Set | |
OIML Klasse M1 |