Learn More
Ohaus™ OIML E2-Gewichteset
Artikelnummer. 16682362 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 kg bis 1 g
1 kg bis 1 mg
100 g bis 1 g
100 g bis 1 mg
2 x 2 kg bis 1 g
2 x 2 kg bis 1 mg
2 x 200 g bis 1 g
2 x 200 g bis 1 mg
5 kg bis 1 g
5 kg bis 1 mg
50 g bis 1 g
50 g bis 1 mg
500 g bis 1 g
500 g bis 1 mg
500 mg bis 1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
16682362 500 mg bis 1 mg 1 Stück
16692362 50 g bis 1 mg 1 Stück
16662372 50 g bis 1 g 1 Stück
16602372 100 g bis 1 mg 1 Stück
16672372 100 g bis 1 g 1 Stück
16612372 2 x 200 g bis 1 mg 1 Stück
16682372 2 x 200 g bis 1 g 1 Stück
16622372 500 g bis 1 mg 1 Stück
16692372 500 g bis 1 g 1 Stück
16632372 1 kg bis 1 mg 1 Stück
16602382 1 kg bis 1 g 1 Stück
16642372 2 x 2 kg bis 1 mg 1 Stück
16612382 2 x 2 kg bis 1 g 1 Stück
16652372 5 kg bis 1 mg 1 Stück
16622382 5 kg bis 1 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16682362 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30518028
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Angepasst, um die OIML E2-Toleranzen zu erfüllen oder zu übertreffen
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 20 Kilogramm hergestellt aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Kein Zertifikat
Material Edelstahl, Aluminium
Masse 500 mg bis 1 mg
Enthält Schutzhülle
Verpackungsmenge 12/Packung