Learn More
Ohaus™ OIML E2-Gewichteset
Artikelnummer. 16692372 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 kg bis 1 g
1 kg bis 1 mg
100 g bis 1 g
100 g bis 1 mg
2 x 2 kg bis 1 g
2 x 2 kg bis 1 mg
2 x 200 g bis 1 g
2 x 200 g bis 1 mg
5 kg bis 1 g
5 kg bis 1 mg
50 g bis 1 g
50 g bis 1 mg
500 g bis 1 g
500 g bis 1 mg
500 mg bis 1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
16692372 500 g bis 1 g 1 Stück
16682362 500 mg bis 1 mg 1 Stück
16692362 50 g bis 1 mg 1 Stück
16662372 50 g bis 1 g 1 Stück
16602372 100 g bis 1 mg 1 Stück
16672372 100 g bis 1 g 1 Stück
16612372 2 x 200 g bis 1 mg 1 Stück
16682372 2 x 200 g bis 1 g 1 Stück
16622372 500 g bis 1 mg 1 Stück
16632372 1 kg bis 1 mg 1 Stück
16602382 1 kg bis 1 g 1 Stück
16642372 2 x 2 kg bis 1 mg 1 Stück
16612382 2 x 2 kg bis 1 g 1 Stück
16652372 5 kg bis 1 mg 1 Stück
16622382 5 kg bis 1 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16692372 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30518039
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Angepasst, um die OIML E2-Toleranzen zu erfüllen oder zu übertreffen
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 20 Kilogramm hergestellt aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Kein Zertifikat
Material Troemner Legierung 8
Masse 500 g bis 1 g
Enthält Schutzhülle
Verpackungsmenge 12/Packung