Learn More
Ohaus™ OIML F2 Gewichteset
Artikelnummer. 16622212 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 kg bis 1 g
1 kg bis 1 mg
100 g bis 1 g
100 g bis 1 mg
2 x 2 kg bis 1 g
2 x 2 kg bis 1 mg
2 x 200 g bis 1 g
2 x 200 g bis 1 mg
5 kg bis 1 g
5 kg bis 1 mg
50 g bis 1 g
50 g bis 1 mg
500 g bis 1 g
500 g bis 1 mg
500 mg bis 1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
16622212 500 mg bis 1 mg 1 Stück
16612212 50 g bis 1 mg 1 Stück
16602212 50 g bis 1 g 1 Stück
16692202 100 g bis 1 mg 1 Stück
16682202 100 g bis 1 g 1 Stück
16632192 2 x 200 g bis 1 mg 1 Stück
16622192 2 x 200 g bis 1 g 1 Stück
16672202 500 g bis 1 mg 1 Stück
16662202 500 g bis 1 g 1 Stück
16652202 1 kg bis 1 mg 1 Stück
16642202 1 kg bis 1 g 1 Stück
16612192 2 x 2 kg bis 1 mg 1 Stück
16602192 2 x 2 kg bis 1 g 1 Stück
16632202 5 kg bis 1 mg 1 Stück
16622202 5 kg bis 1 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16622212 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30390829
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Angepasst, um die OIML F2-Toleranzen zu erfüllen oder zu übertreffen
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Kein Zertifikat
Material Edelstahl, Aluminium
Masse 500 mg bis 1 mg
Enthält Schutzhülle
Verpackungsmenge 12/Packung