missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Olanzapine, Tocris Bioscience™

5-HT2A/D2 antagonist; atypical antipsychotic

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4349/10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414604

  • 97.20 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Antagonist of 5-HT2A and dopamine D2 receptors (Ki values are 4 and 11 nM respectively). Also displays affinity for a range of other receptors including D1 and D4, 5-HT2C, α1, H1 and M1-4 receptors (Ki values range between 1.9 and 31 nM) . Atypical antipsychotic. Displays anticholinergic properties.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

132539-06-1
312.435
olanzapine, zyprexa, zyprexa zydis, olansek, zalasta, symbyax, zyprexa intramuscular, zyprexa velotab, 2-methyl-4-4-methylpiperazin-1-yl-10h-benzo b thieno 2,3-e 1,4 diazepine, olanzapina
2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-thieno[3,2-c][1,5]benzodiazepine
C17H20N4S
WXPNDRBBWZMPQG-UHFFFAOYSA-N
4585
CC1=CC2=C(NC3=CC=CC=C3N=C2S1)N4CCN(CC4)C

Spezifikation

Olanzapine
132539-06-1
olanzapine, zyprexa, zyprexa zydis, olansek, zalasta, symbyax, zyprexa intramuscular, zyprexa velotab, 2-methyl-4-4-methylpiperazin-1-yl-10h-benzo b thieno 2,3-e 1,4 diazepine, olanzapina
CC1=CC2=C(NC3=CC=CC=C3N=C2S1)N4CCN(CC4)C
312.435
312.43
10mg
C17H20N4S
WXPNDRBBWZMPQG-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-thieno[3,2-c][1,5]benzodiazepine
4585
>99%
Videos