Learn More
Oleanolsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15426918
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Oleanolic acid
CAS 508-02-1
Schmelzpunkt 300°C
Summenformel C30H48O3
MDL-Nummer MFCD00064914
Menge 250 mg
Synonym oleanolic acid, oleanic acid, caryophyllin, astrantiagenin c, giganteumgenin c, virgaureagenin b, 3beta-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, unii-6smk8r7tgj, ccris 6493, oleanolic_acid
InChI-Schlüssel MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
SMILES CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C
IUPAC-Name (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-Hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4a-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 456.711
PubChem CID 10494
ChEBI CHEBI:37659
Formelmasse 456.7
Reinheit (%) 97%