Learn More
Ölsäure, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023271
39.51 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
29.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1000 mL
5000 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
112-80-1
C18H34O2
282.47
MFCD00064242
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
445639
CHEBI:16196
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
112-80-1
C18H34O2
282.47
MFCD00064242
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
445639
CHEBI:16196
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Ölsäure wird als Emulgiermittel für Gesichtscremes und -lotionen, als Beschleuniger in der Gummiindustrie, als Emollient, als Lösungsagent für Aerosolprodukte und als Lötfluss in Buntglasarbeiten zum Fügen von Blei eingesetzt. Wird bei der Herstellung von Oleaten und Lotionen verwendet. Dient als Zwischenprodukt für das Bohren und Fracking von Flüssigkeiten in der Öl- und Gasindustrie. Findet Anwendung als Hilfsstoff in Pharmazeutika.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ölsäure wird als Emulgiermittel für Gesichtscremes und -lotionen, als Beschleuniger in der Gummiindustrie, als Emollient, als Lösungsagent für Aerosolprodukte und als Lötfluss in Buntglasarbeiten zum Fügen von Blei eingesetzt. Wird bei der Herstellung von Oleaten und Lotionen verwendet. Dient als Zwischenprodukt für das Bohren und Fracking von Flüssigkeiten in der Öl- und Gasindustrie. Findet Anwendung als Hilfsstoff in Pharmazeutika.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther, Aceton, Chloroform, Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Oleic Acid
Schmelzpunkt 13 °C bis 14 °C
Dichte 0.887 g/mL
Siedepunkt 286°C (100 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 90%
Brechungsindex 1.461
Menge 1000 mL
Beilstein 1726542
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,6828
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,acetone,chloroform,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
IUPAC-Name (9E)-Octadec-9-ensäure
Formelmasse 282.47
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften