Learn More
Oleylacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oleyl Acetate |
| CAS | 693-80-1 |
| Summenformel | C20H38O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC-Name | [(Z)-Octadec-9-enyl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 310.51 |
| Formelmasse | 310.2872 |