Learn More
Olivenöl, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-177553
18.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8001-25-0
MFCD00131764
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8001-25-0
MFCD00131764
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Olive oil
Azidität 0.3 max. (mg KOH/g)
Extinktion 1.20 max. (1g/100ml cyclohexane) measured at the maximum between 264nm and 276nm
Farbe Farblos oder Grün-Gelb
Dichte 0.9135g/mL
Flammpunkt 225°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4670 to 1.4710
Menge 25 mL
Merck Index 14, 6836
Relative Dichte 0.9135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in alcohol, miscible with light petroleum (50-60°C)
Güte Rein
Concentration or Composition (by Analyte or Components) von Fettsäuren:Max. 0,1 % (< C16), der Sterolfraktion:Sterole: Min. 93,0 %, Cholesterin: Max 0,5 %, Campesterol: Max 4,0 %, Delta 7-Stigmasterol: Max 0,5 %
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit