Learn More
Olivenöl, rein, Fisher Chemical
53.55 € - 172.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-25-0
MDL-Nummer 131764
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10396330
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
O/0250/08
500mL 53.55 €
500 Milliliter
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10020270
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
O/0250/17
2.5L 172.00 €
2.50 Liter
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
26-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
8001-25-0
131764
Spezifikation
Bernsteinfarbene Glasflasche
0°C
8001-25-0
Viskose Flüssigkeit/Flüssigkeit
Gelb
500mL
131764
Sicherheitsdatenblatt (SDS)