Learn More
Olivetoldimethylether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Olivetol Dimethyl Ether |
| CAS | 22976-40-5 |
| Summenformel | C13H20O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Dimethoxy-5-pentyl-benzene, 1,3-Dimethoxy-5-pentylbenzene, 3,5-Dimethoxyamylbenzene, 5-Pentylresorcinol Dimethyl Ether, Di-O-methylolivetol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H20O2/c1-4-5-6-7-11-8-12(14-2)10-13(9-11)15-3/h8-10H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCc1cc(OC)cc(OC)c1 |
| IUPAC-Name | 1,3-Dimethoxy-5-pentylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.3 |
| Formelmasse | 208.1463 |