missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Olopatadinmethylester, Mikromol™
Beschreibung
Olopatadinmethylester
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Olopatadine Methyl Ester |
| CAS | 113806-01-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Olopatadine Methyl Ester |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C22 H25 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Olopatadine Methyl Ester, (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid methyl ester, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-, methyl ester, (Z)- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H25NO3/c1-23(2)12-6-9-19-18-8-5-4-7-17(18)15-26-21-11-10-16(13-20(19)21)14-22(24)25-3/h4-5,7-11,13H,6,12,14-15H2,1-3H3/b19-9- |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1 |
| IUPAC-Name | Methyl-2-[(11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propyliden]-6H-Benzo[c][1]Benzoxepin-2-yl]acetat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?