Learn More
Olsalazin-Natrium, LoGiCal
Artikelnummer. 30461676
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30461676 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461676 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1129.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Olsalazine sodium
CAS 6054-98-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Olsalazine sodium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H8 N2 O6 . 2 Na
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Olsalazine sodium, Disodium 3,3'-diazenediylbis(6-hydroxybenzoate), Benzoic acid, 3,3'-(1,2-diazenediyl)bis[6-hydroxy-, sodium salt (1:2), Benzoic acid, 3,3'-azobis[6-hydroxy-, disodium salt (9CI), C.I. Mordant Yellow 5 (7CI), C.I. Mordant Yellow 5, disodium salt (8CI), 3,3'-Azobis[6-hydroxybenzoic acid] disodium salt, Acid Chrome Flavine R, Alizarol Flavine A, Azodisal sodium, C.I. 14130, Chromaven Yellow FA, Chrome Fast Flavine A, Chrome Fast Flavine J, Chrome Yellow A extra, Chrome Yellow AS, Curolite Yellow 3R, Diamond Chrome Yellow A ex, Dipentum, Disodium 3,3'-azobis(6-hydroxybenzoate), Disodium azodisalicylate, Eriochromal Flavine A, Eriochrome Flavine A, Fenakrom Yellow 3G, Metachrome Yellow A extra, Monochrome Yellow A ex, Mordant Yellow 5, Nutrachrome Yellow NYA, Olsalazine Disodium, Omega Chrome Aurine GL, Ph CJ 91B, Pontachrome Flavine A, Salicine Chrome Yellow A Extra, Sodium azodisalicylate, Solochrome Flavine G, Synchromate Flavine A, Telon Chrome Yellow T, Tertrochrome Yellow A
InChI-Formel InChI=1S/C14H10N2O6.2Na/c17-11-3-1-7(5-9(11)13(19)20)15-16-8-2-4-12(18)10(6-8)14(21)22;;/h1-6,17-18H,(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+1/p-2/b16-15+;;
Lösungstyp Neat
SMILES [Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1C(=O)[O-])N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium;5-[(E)-(3-Carboxylato-4-hydroxyphenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzoat
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 346.2
Menge 10 mg
Formelmasse 346.0178 g/mol