missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Olsalazin-Natrium, Mikromol™

Artikelnummer. 30051120
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051120 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051120 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1129.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Olsalazin-Natrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Olsalazine sodium
CAS 6054-98-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Olsalazine sodium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H8 N2 O6 . 2 Na
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Olsalazine sodium, Disodium 3,3'-diazenediylbis(6-hydroxybenzoate), Benzoic acid, 3,3'-(1,2-diazenediyl)bis[6-hydroxy-, sodium salt (1:2), Benzoic acid, 3,3'-azobis[6-hydroxy-, disodium salt (9CI), C.I. Mordant Yellow 5 (7CI), C.I. Mordant Yellow 5, disodium salt (8CI), 3,3'-Azobis[6-hydroxybenzoic acid] disodium salt, Acid Chrome Flavine R, Alizarol Flavine A, Azodisal sodium, C.I. 14130, Chromaven Yellow FA, Chrome Fast Flavine A, Chrome Fast Flavine J, Chrome Yellow A extra, Chrome Yellow AS, Curolite Yellow 3R, Diamond Chrome Yellow A ex, Dipentum, Disodium 3,3'-azobis(6-hydroxybenzoate), Disodium azodisalicylate, Eriochromal Flavine A, Eriochrome Flavine A, Fenakrom Yellow 3G, Metachrome Yellow A extra, Monochrome Yellow A ex, Mordant Yellow 5, Nutrachrome Yellow NYA, Olsalazine Disodium, Omega Chrome Aurine GL, Ph CJ 91B, Pontachrome Flavine A, Salicine Chrome Yellow A Extra, Sodium azodisalicylate, Solochrome Flavine G, Synchromate Flavine A, Telon Chrome Yellow T, Tertrochrome Yellow A
InChI-Formel InChI=1S/C14H10N2O6.2Na/c17-11-3-1-7(5-9(11)13(19)20)15-16-8-2-4-12(18)10(6-8)14(21)22;;/h1-6,17-18H,(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+1/p-2/b16-15+;;
SMILES [Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1C(=O)[O-])N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium;5-[(E)-(3-Carboxylato-4-hydroxyphenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 346.2
Menge 250 mg
Formelmasse 346.0178 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.