Learn More
Tocris Bioscience™ Oltipraz
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18796239
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18796239 50 mg 50 Milligramm
18756009 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18796239 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5294/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nrf2 activator
Oltipraz is a Nrf2 activator; activates Nrf, which binds to antioxidant response elements (AREs) and induces Phase-I and -II drug-metabolizing enzymes including CYP2B and NQO1. Also increases mRNA levels of multiple hepatic xenobiotic transporters. Elevates expression of genes encoding anti-oxidant and multidrug resistance-associated proteins. Displays chemopreventive activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-5-(2-pyrazinyl)-3H-1,2-dithiole-3-thione
CAS 64224-21-1
Menge 50 mg
Ziel Nrf2 Modulators
Summenformel C8H6N2S3
Formelmasse 226.34
Reinheit >99%