Learn More
Oltipraz, TRC
Artikelnummer. 17932915
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17932915 25 mg 25 Milligramm
17980695 250 mg 250 Milligramm
17953005 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17932915 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO58605025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64224-21-1
Summenformel C8 H6 N2 S3
Molekulargewicht (g/mol) 226.34
Synonym 4-Methyl-5-pyrazinyl-3H-1,2-dithiole-3-thione, NSC 347901, RP 35972
IUPAC-Name 4-methyl-5-pyrazin-2-yl-dithiole-3-thione
SMILES CC1=C(SSC1=S)c2cnccn2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oltipraz
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H6N2S3/c1-5-7(12-13-8(5)11)6-4-9-2-3-10-6/h2-4H,1H3
Formelmasse 225.9693