missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Olympus 20x-Objektiv, super-apochromatisch, Deckglas-korrigiert

Olympus 20x-Objektiv, super-apochromatisch, Deckglas-korrigiert

Marke:  Invitrogen AMEP4734

Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg

Artikelnummer. 15359641

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Dieses Super-Apochromat-Objektiv bietet eine außergewöhnliche Apo-Korrektur vom UV- bis zum IR-Bereich. Es ist parfokal für sichtbare und IR-Bildgebung und wurde für die anspruchsvollsten Forschungsanwendungen entwickelt. Dies ist ein Deckglas-korrigiertes Objektiv, das für die Bildgebung durch #1.5 Deckgläser optimiert ist. Alle Olympus Objektive sind mit EVOS™ Zellbildgebungssystemen kompatibel und bieten eine hervorragende optische Leistung vom sichtbaren Licht bis zum Nahinfrarotlicht. Die große Auswahl an EVOS™ und Olympus Objektiven erfüllt die Anforderungen im gesamten Spektrum der Vergrößerungen und optischen Spezifikationen.

Zusätzliche Merkmale dieses Olympus Objektivs:

  • Vergrößerung: 20 X
  • Numerische Apertur: 0.75
  • Arbeitsabstand: 0.65 mm

    Bildqualität
    Mikroskop-Objektive können die wichtigsten Komponenten eines optischen Mikroskops sein, da sie für die primäre Bilderstellung verantwortlich sind. Die Bildqualität ist für den Erfolg von Experimenten und für die Veröffentlichung von Bildern von entscheidender Bedeutung. Olympus Objektive sind weithin für ihre Qualität und Leistung über das sichtbare Spektrum bis hin zum Nahinfrarotlicht bekannt. Dank der großen Auswahl an EVOS™ und Olympus Objektiven stehen Ihnen eine Reihe von Optionen für Ihre Bildgebungsanforderungen zur Auswahl.

    Objektiv-Kategorien

    Achromatische Objektive sind ideal für allgemeine Anwendungen mit Standardkorrektur von Farbe und Fokus geeignet.

    Fluorit-Objektive bieten eine hervorragende Auflösung und werden mit höheren numerischen Aperturen als achromatische Objektive hergestellt, was zu helleren Fluoreszenzsignalen und höherer Kontrastbildgebung führt. Die höhere optische Qualität reduziert optische Abbildungsfehler erheblich, und die Korrektur von Farbe und Fokus ist deutlich besser als bei achromatischen Objektiven. Fluorit-Objektive eignen sich ideal für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen, bei denen sie durch den höheren Kontrast ideal für die Farbbildgebung geeignet sind.

    Apochromatische Objektive werden mit höchster Auflösung, höchster Fluoreszenzhelligkeit und höchstem Kontrast hergestellt; chromatische Abbildungsfehler werden nahezu eliminiert. Sie werden für die anspruchsvollsten Anwendungen, insbesondere bei Vergrößerungen von60 x und höher, empfohlen. Apochromatische Objektive sind die erste Wahl für die Aufnahme von Farbbildern in Weißlicht.

    Hellfeldkontrast- im Vergleich zu Phasenkontrast-Objektiven
    Hellfeld ist die elementarste Form der Lichtmikroskopie und wird durch Probenabsorption von Licht erreicht. Ein Bereich mit höherer Dichte in einer Probe absorbiert mehr Licht und erhöht so den Kontrast in diesen Bereichen. Phasenkontrast-Objektive sind am nützlichsten für schwer sichtbare, durchscheinende Proben. Diese Kontrastmethode funktioniert, indem Phasenverschiebungen, verursacht durch Licht, das durch eine durchscheinende Probe hindurch geht, in Helligkeitsänderungen (d. h. Kontrast) umgewandelt werden.

    Objektive für vergrößerten Arbeitsabstand im Vergleich zu Deckglas-korrigierten Objektiven
    Die LWD-Objektive (Long Working Distance, Objektive für vergrößerten Arbeitsabstand) sind für den Einsatz in Gefäßen mit einer nominalen Wanddicke von0.9–1.5 mm optimiert. Dazu gehören Gefäße, die häufig in Zellkultur- und zellbasierten Assays verwendet werden, beispielsweise Objektträger, Zellkulturschalen und -kolben, Mikrotiterplatten-Wells usw. Deckglas-korrigierte Objektive sind für die Verwendung durch #1.5 Deckgläser optimiert (Dicke ca. 0.17 mm). Diese Objektive haben ein höheres Vergrößerungs-/NA-Verhältnis und bieten im Vergleich zu LWD-Objektiven eine höhere Auflösung.

    Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie im EVOS™ & Olympus objectives selection guide
    Explore the entire EVOS™-Serie von Bildgebungssystemen und Zubehör
  • Spezifikation

    Spezifikation

    Objektivlinse
    Objektiv, 20-fach, Superapochromat, Deckglas-korrigiert, 0.75 numerische Apertur, 0.65 mm Arbeitsabstand. Dieses Super-Apochromat-Objektiv bietet eine außergewöhnliche Apo-Korrektur vom UV- bis zum IR-Bereich
    EVOS™ FL auto imaging system, EVOS™ FL color imaging system, EVOS™ FL imaging system, EVOS™ XL core imaging system, EVOS™ XL imaging system
    Je 1
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Sonderangebote

    Sonderangebote

    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.