Learn More
Diba OMNIFIT™ Flaschenabfallkappen-Gewinde
Schließen Sie eine Dampffalle über den Entlüftungsanschluss an, um ein Entweichen von Lösungsmitteldämpfen zu verhindern
Marke: Diba 00938T-4W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Ohne Anschlussstücke oder Luer-Anschlussstücke mit Außengewinde verwenden, um verschiedene Schlauchgrößen anzuschließen
- Anti-Twist-Design
Spezifikation
Deckelgewinde | |
Nein | |
Ja | |
Polypropylen | |
Abfallentsorgung | |
1 pro St. | |
5,08 cm | |
Diba Abfallflaschen für Lösungsmittel |
PTFE | |
38–430 (GL38) | |
Vier Luer-Anschlüsse | |
Blau | |
2,54 cm | |
38–430 (GL38) | |
Nicht steril |