missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinesis™ Omnifit™ Chromatographiesäule-Ersatzendstücke: Verstellbar

Marke:  Kinesis™ 006BAE-10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13123954

  • 295.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
07-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Spezifikation

PE-Fritte
600 psi
25μ m
600 psi
1 bis 14
Verstellbare Länge
1 cm
4 °C bis 60 °C
0.25 Zoll bis 28 flacher Boden
Benchmark™ Chromatographiesäulen zur gleichmäßigen Verteilung der Probe über die Bettoberfläch
Verstellbares Endstück
PTFE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation