Learn More
Cole-Parmer™ Ersatzendstücke für Diba™ Omnifit™ -Chromatographiesäule Befestigt
Sie brauchen sich keine Gedanken über den Verlust eines Endstücks zu machen
Marke:  Cole-Parmer™ 006BFE-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13104044
  • 98.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab
25-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Endstücke bilden die Primärdichtung zu Glas-Mikrobore-Säulen.
Spezifikation
Spezifikation
PE-Fritte
600 psi
25 µm
600 psi
1 bis 14
Feste Länge
1 cm
4 °C bis 60 °C
0,25 Zoll bis 28 flacher Boden
BenchMark-Säulen für die Chromatographie
Festes Endstück
PTFE