missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Ersatzendstücke für Diba™ Omnifit™ -Chromatographiesäule Befestigt

Sie brauchen sich keine Gedanken über den Verlust eines Endstücks zu machen

Marke:  Cole-Parmer™ 006BFE-25

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13124044

  • 158.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
04-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Die Endstücke bilden die Primärdichtung zu Glas-Mikrobore-Säulen.
Spezifikation

Spezifikation

25 mm
BenchMark-Säulen für die Chromatographie
PTFE
25 µm
Feste Länge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation