Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück verfügen über mit PTFE, Borosilikatglas und Chemraz™ benetzte Materialien für eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit
N.V. - 683.18 €
Spezifikation
Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 40 °C |
Porengröße | 10 und 30 μm |
Material | Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™ |
Max. Temperatur | 40 °C |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15805444
|
Diba
006EZS-10-15-AF |
3.1 bis 9.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 10 mm | 150 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15805474
|
Diba
006EZS-15-50-AF |
68.9 bis 83.1 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 15 mm | 500 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15805504
|
Diba
006EZS-35-40-AF |
279.0 bis 356.0 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 35 mm | 400 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815434
|
Diba
006EZS-06-33-AF |
7.5 bis 10.3 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 6,6 mm | 330 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815464
|
Diba
006EZS-15-25-AF |
24.7 bis 38.9 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 15 mm | 250 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15815494
|
Diba
006EZS-35-15-AF |
38.5 bis 115.5 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 35 mm | 150 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825424
|
Diba
006EZS-06-10-AF |
0.1 bis 2.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 6,6 mm | 100 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825454
|
Diba
006EZS-10-50-AF |
30.6 bis 36.9 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 10 mm | 500 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825484
|
Diba
006EZS-25-33-AF |
108.0 bis 147.3 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 25 mm | 330 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15825514
|
Diba
006EZS-50-50-AF |
781.2 bis 941.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 50 mm | 500 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835444
|
Diba
006EZS-10-25-AF |
11.0 bis 17.3 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 10 mm | 250 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835474
|
Diba
006EZS-25-10-AF |
1.2 bis 34.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 25 mm | 100 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15835504
|
Diba
006EZS-50-25-AF |
280.4 bis 440.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 50 mm | 250 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15845434
|
Diba
006EZS-06-40-AF |
9.9 bis 12.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 6,6 mm | 400 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15845464
|
Diba
006EZS-15-33-AF |
38.9 bis 53.0 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 15 mm | 330 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15845494
|
Diba
006EZS-35-25-AF |
134.7 bis 211.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 35 mm | 250 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15865444
|
Diba
006EZS-10-33-AF |
17.3 bis 23.6 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 10 mm | 330 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15865474
|
Diba
006EZS-25-15-AF |
19.6 bis 58.9 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 25 mm | 150 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15865504
|
Diba
006EZS-50-33-AF |
440.7 bis 600.9 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 50 mm | 330 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15875434
|
Diba
006EZS-10-10-AF |
0.2 bis 5.5 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 10 mm | 100 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15875464
|
Diba
006EZS-15-40-AF |
51.2 bis 65.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 15 mm | 400 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15875494
|
Diba
006EZS-35-33-AF |
211.7 bis 288.6 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 35 mm | 330 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885424
|
Diba
006EZS-06-25-AF |
4.8 bis 7.5 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 6,6 mm | 250 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885454
|
Diba
006EZS-15-15-AF |
7.1 bis 21.2 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 15 mm | 150 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15885484
|
Diba
006EZS-25-50-AF |
191.4 bis 230.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 25 mm | 500 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855424
|
Diba
006EZS-06-15-AF |
1.4 bis 4.1 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 6,6 mm | 150 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855454
|
Diba
006EZS-15-10-AF |
0.4 bis 12.4 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 15 mm | 100 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15855484
|
Diba
006EZS-25-40-AF |
142.4 bis 181.6 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 25 mm | 400 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15895414
|
Diba
006EZS-06-05-AF |
0.1 bis 0.7 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 6,6 mm | 50 mm |
683.18 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15895444
|
Diba
006EZS-10-40-AF |
22.8 bis 29.1 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 10 mm | 400 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15895474
|
Diba
006EZS-25-25-AF |
68.7 bis 108.0 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 25 mm | 250 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15895504
|
Diba
006EZS-50-40-AF |
580.9 bis 741.1 ml | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 1 festen und je 1 | 50 mm | 400 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
Das ergonomisch gestaltete, verstellbare Endstück ermöglicht eine schnelle und einfache Höheneinstellung
Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Flüssigchromatographie (LC) | |
10 und 30 μm | |
40 °C |
4 bis 40 °C | |
Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™ | |
Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10 – 32 konischen PEEK-Anschluss. |