Learn More
Diba Omnifit™ Ersatzendstücke für EZ-Säulen
Treffen Sie Ihre Auswahl aus festen oder einstellbaren Omnifit™ Ersatzendstücken für EZ-Säulen
Marke:  Diba 006EAE-06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805264
  • N.V. / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
6,6 mm
Verstellbar
Omnifit™ EZ-Säulen
Omnifit™ EZ EZ einstellbares Säulenendstück, 6.6 mm; je 1
Flüssigchromatographie (LC)
PTFE