Learn More
Diba Omnifit™ Ersatzendstücke für EZ SolventPlus™ Säulen
Treffen Sie Ihre Auswahl aus festen oder einstellbaren Omnifit™ Ersatzendstücken für EZ SolventPlus™-Säulen
Marke:  Diba 006ESAE-06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805314
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
6,6 mm
Verstellbar
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Säulen
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus einstellbares Säulenendstück, 6.6 mm; je 1
Flüssigchromatographie (LC)
PTFE